Merck
M2172
1-tioglicerol
BioXtra, ≥97%
Sinónimos:
α-Monotioglicerol, α-Tioglicerol, 3-Mercapto-1,2-propanodiol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HSCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
108.16
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-495-0
Beilstein/REAXYS Number:
1732046
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P)
ign. residue
≤0.1%
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)CS
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
InChI key
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Thioglycerol stimulates the synthesis of porphyrin in aerobically growing Escherichia coli. It is an inhibitor of glycerol kinase activity in vitro and in situ.
Application
It has been used in a study to assess thiol-sensitive genes and promoters of Escherichia coli.
Preparation Note
This product is miscible in ethanol (1 ml/ml, 50%, v/v), yielding a clear, colorless solution. It is also miscible in water (0.1 M).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-tioglicerol
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)