para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11NO4
Número CAS:
Peso molecular:
209.20
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solid
Quality Segment
optical activity
[α]20/D +89.54°, c = 0.33 in 6 M HCl(lit.)
solubility
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
SMILES string
C[C@@](N)(C(O)=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H11NO4/c1-10(11,9(14)15)7-4-2-6(3-5-7)8(12)13/h2-5H,11H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1
InChI key
DNCAZYRLRMTVSF-JTQLQIEISA-N
Gene Information
rat ... Grm1(24414)
Application
Active enantiomer of (±)-MCPG
Biochem/physiol Actions
(+)-α-Methyl-4-carboxyphenylglycine, also known as MCPG, is a competitive metabotropic glutamate receptor antagonist.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?