Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16N5O7PS · xC6H15N × yH2O
Número CAS:
Peso molecular:
393.31 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
2-Methylthioadenosine 5′-monophosphate triethylammonium salt hydrate, solid, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CCN(CC)CC.CSc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C11H16N5O7PS.C6H15N.H2O/c1-25-11-14-8(12)5-9(15-11)16(3-13-5)10-7(18)6(17)4(23-10)2-22-24(19,20)21;1-4-7(5-2)6-3;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)(H2,19,20,21);4-6H2,1-3H3;1H2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
YQMUWWZKFZERBT-IDIVVRGQSA-N
Application
2-Methylthioadenosine 5′-monophosphate triethylammonium salt hydrate has been used:
- as a P2Y12 inhibitor to study its effects on stimulation of endocytosis in high-density lipoprotein (HDL).
- as a P2Y12 inhibitor to study its effects on platelet recruitment in whole human blood.
Biochem/physiol Actions
2-Methylthioadenosine5′-monophosphate triethylammonium salt (2-MeSAMP) is an adenosine-based P2Y12 antagonist and ADP-dependent platelet aggregation inhibitory agent.(1) It has a potential to inhibit platelet activation throughP2Y12/G(i)-dependent mechanism.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?