Acerca de este artículo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
stable glutamine: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
glucose: yes
L-glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
This is the most enriched variation of the MEM formulation offered. It contains all 21 normal amino acids, some at increased concentrations. In addition, it contains 5 additional vitamins.
Preparation Note
Formulated to contain 10.1 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medio esencial mínimo Eagle
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?