Acerca de este artículo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12171500
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Modification of the original MEM formulation. Contains a succinate buffering system. See formulations table for specific information. Medium may be autoclaved.
Preparation Note
Formulated to contain 9.4 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 0.292 g/L L-glutamine, 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Other Notes
Modified for autoclaving.
Legal Information
Auto-Mod is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medio esencial mínimo Eagle
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?