Saltar a
M0440
Mitomicina C from Streptomyces caespitosus
meets USP testing specifications
Sinónimos:
Mitomycin
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$113.000
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$450.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
334.33
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-008-6
Beilstein/REAXYS Number:
7231816
MDL number:
$113.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Streptomyces caespitosus
Quality Segment
color
blue-violet
solubility
H2O: 40 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless, H2O: soluble
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChI key
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
General description
Chemical structure: aziridine
Application
Mitomycin C is produced by a strain of actinomyces, Streptomyces caespitosus. It contains three anticancer moieties, quinine, urethane, and aziridine groups. It is used to generate mitotically inactive feeder cells in cell culture systems, such as the mitotically inactive fibroblasts used in embryonic stem cell systems.
Biochem/physiol Actions
Modo de acción: Este producto es un agente alquilante dirigido específicamente a la secuencia del nucleósido de guanina 5′-CpG-3′. Inhibe la síntesis de ADN mediante reacción covalente con el ADN al establecer enlaces transversales entre las cadenas complementarias del ADN. Esta interacción evita la separación de las cadenas de ADN complementarias, inhibiendo así la replicación del ADN.
Espectro antimicrobiano: La mitomicina C tiene una fuerte actividad antitumoral, en especial contra las células tumorales de la ascitis de Ehrlich, y una fuerte acción bactericida contra las bacterias grampositivas y gramnegativas.
Preparation Note
Mitomycin C is soluble in water at .5 mg/mL, with a pH of 6.0-7.5. It undergoes rapid degradation in acidic solutions with pH<6, and is mostly likely to retain activity in solutions with a pH between 6-9.
Disclaimer
Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8 °C in the dark. Solutions at pH 6-9 can be stored at 0-5 °C for up to a week, but if a precipitate forms, a fresh solution should be prepared - the precipitated solution has been proven toxic to cells.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M0503144470710107409001
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
biological source
Streptomyces caespitosus
biological source
Streptomyces caespitosus
biological source
-
biological source
-
solubility
H2O: 40 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless, H2O: soluble
solubility
H2O: 1 vial + 4 mL, clear to slightly hazy, blue to purple
solubility
-
solubility
-
color
blue-violet
color
gray, purple/blue
color
-
color
-
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)