Saltar al contenido
L9010
Lactalbumin enzymatic hydrolysate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
270-615-9
NACRES:
NA.75
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
Porcine, bovine milk
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
biological source
Porcine, bovine milk
product line
BioReagent
form
powder
nitrogen analysis
≥11.0% total
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
Lactalbumin enzymatic hydrolysate has been used: in the preparation of modified Caenorhabditis elegans habitation and reproduction medium (mCeHR), as a component in Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) for matrix metalloproteinase-13 (MMP-13) preparation, as a supplement in 6M medium to cultivate baby hamster kidney fibroblasts (BHK 21/13) cells for a comparative study
Biochem/physiol Actions
Lactalbumin enzymatic hydrolysate can be used as an amino acid or peptide-rich supplement in several mammalian and microbial cell culture applications.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)