Saltar a
L7393
Leu-Leu methyl ester hydrobromide
≥97% (TLC)
Sinónimos:
LLME, HBr, Leu-Leu-Ome, HBr
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$383.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H26N2O3 · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
339.27
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
$383.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Leu-Leu methyl ester hydrobromide, ≥97% (TLC)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.COC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(N)CC(C)C
InChI
1S/C13H26N2O3.BrH/c1-8(2)6-10(14)12(16)15-11(7-9(3)4)13(17)18-5;/h8-11H,6-7,14H2,1-5H3,(H,15,16);1H
InChI key
QIPBCIHWFATZOF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • VCP maintains lysosomal homeostasis and TFEB activity in differentiated skeletal muscle.: The article discusses the maintenance of lysosomal function and transcription factor activity in muscle cells, which may be influenced by small molecular agents like Leu-Leu methyl ester hydrobromide that affect cellular processes (Arhzaouy et al., 2019).
Biochem/physiol Actions
Leu-Leu methyl ester (LLME, Leu-Leu-OMe) may be used to induce protease-dependent cell death (apoptosis) in immune cells such as mast cells, phagocytes, monocytes/macrophages and natural killer cells.
Peptide toxic to natural killer T cells.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C1141SML3388P6282
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
white to beige
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)