Merck
L6293
LY-364947
≥98% (HPLC), Transforming Growth Factor-β Type I receptor kinase (ALK5) inhibitor, powder
Sinónimos:
4-[3-(2-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-quinoline, HTS 466284, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H12N4
Número CAS:
Peso molecular:
272.30
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
LY-364947, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2n[nH]cc2-c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C17H12N4/c1-2-6-15-13(5-1)12(8-10-19-15)14-11-20-21-17(14)16-7-3-4-9-18-16/h1-11H,(H,20,21)
InChI key
IBCXZJCWDGCXQT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TGFBR1(7046)
Biochem/physiol Actions
LY-364947 is a selective, ATP-competitive inhibitor of Transforming Growth Factor-β Type I receptor kinase (TGF-β RI, ALK5) with IC50 = 59 nM. It is much less potent at related kinases, with IC50 = 400 nM for TGF-β RII and IC50 = 1400 nM for mixed lineage kinase-7 (MLK-7), a kinase in the MAP kinase signal pathway and closely related to TGF-β RII. LY-364947 inhibits TGF-β-dependent cellular growth (IC50 = 81 nM) in NIH 3T3 mouse fibroblasts.
Transforming Growth Factor-β Type I receptor kinase (ALK5) inhibitor
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)