Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2(CH2)4CH(NH2)COOH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
182.65
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-739-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4711993
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
DL-Lysine monohydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
267 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-Lysine monohydrochloride is a racemic mixture of the D- and L- enantiomers of lysine. DL-Lysine may be used to construct polylysine polymers useful to produce lysine-based polypeptide gels and films.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?