Merck
L4662
Laser Cryo-Tags® sidewall
white, L × W 0.5 in. × 0.25 in.
Sinónimos:
cryogenic plate labels, freezer labels, Diversified Biotech SIDE-1000, cold storage vial labels, freezer vial labels
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SIDE-1000
Material:
white
L × w:
0.5 in. × 0.25 in.
Packaging:
pack of 3,120 ea (156 labels per sheet)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
white
packaging
pack of 3,120 ea (156 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SIDE-1000
technique(s)
PCR: suitable, cryopreservation: suitable
L × W
0.5 in. × 0.25 in.
General description
Sidewall Cryo-Tags for laser printers withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage.  These labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic multiwell plates.  Cryo-Tags also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100°C and dry heat up to 150°C.
Application
Ideal for sides of multiwell plates
Legal Information
D-230 is a registered trademark of Texaco
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Cryo-Tags® sidewall
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)