Merck
L4513
[des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH etilamida acetate salt hydrate
≥97% (HPLC), LH-RH agonist, powder
Sinónimos:
Acetato de etilamida, Sal de acetato de etilamida, des-Gly¹⁰ LH-RH
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C56H78N16O12 · xC2H4O2 · yH2O
Peso molecular:
1167.32 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
[des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH etilamida acetate salt hydrate, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC(O)=O.CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](Cc5c[nH]cn5)NC(=O)[C@@H]6CCC(=O)N6
InChI
1S/C56H78N16O12.C2H4O2.H2O/c1-5-60-54(83)45-13-9-21-72(45)55(84)39(12-8-20-61-56(57)58)66-50(79)40(22-30(2)3)67-47(76)31(4)64-49(78)41(23-32-14-16-35(74)17-15-32)68-53(82)44(28-73)71-51(80)42(24-33-26-62-37-11-7-6-10-36(33)37)69-52(81)43(25-34-27-59-29-63-34)70-48(77)38-18-19-46(75)65-38;1-2(3)4;/h6-7,10-11,14-17,26-27,29-31,38-45,62,73-74H,5,8-9,12-13,18-25,28H2,1-4H3,(H,59,63)(H,60,83)(H,64,78)(H,65,75)(H,66,79)(H,67,76)(H,68,82)(H,69,81)(H,70,77)(H,71,80)(H4,57,58,61);1H3,(H,3,4);1H2/t31-,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44+,45+;;/m1../s1
InChI key
YEEHIOYEWOESQR-PFHUABGLSA-N
Gene Information
Application
La sal hidratada del acetato de [des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH etilamida se ha utilizado:
  • como un agonista de la hormona liberadora de la hormona luteinizante (LHRH) para la sincronización de una cohorte de ratas hembra
  • para sincronizar ratas en ciclos naturales
  • para inducir la ovulación como un análogo de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) y como suplemento del expansor Galap para diluir el eyaculado cualificado
Biochem/physiol Actions
Potente agonista de la LH-RH en ratas y ratones; retrasa reversiblemente la maduración sexual en ratas, estimula la actividad de desove en peces. La GnRH (hormona liberadora de gonadotropinas, Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2), también conocida como LHRH (hormona liberadora de la hormona luteinizante), gonadoliberina o gonadorrelina, es crucial para la reproducción de mamíferos y es liberada por las neuronas del hipotálamo. Es responsable de la secreción de las gonadotropinas, la hormona luteinizante (LH) y la hormona folículo estimulante (FSH) de la hipófisis Mutaciones en la GnRH están asociadas con hipogonadismo hipogonadotrópico normosómico congénito
Packaging
Frasco de vidrio sin fondo. El contenido está en el interior del cono fundido insertado.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)