Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥2,000 units/mg protein
Assay:
≥97% (SDS-PAGE)
Biological source:
bacterial (Staphylococcus sp. )
Concentration:
40—60% protein
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
bacterial (
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,000 units/mg protein
mol wt
25 kDa
composition
Protein, 40-60% biuret
concentration
40—60% protein
technique(s)
cell based assay: suitable
input
bacteria and yeast sample(s)
suitability
suitable for cell lysis
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
application(s)
diagnostic assay manufacturing
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
General description
Chemical structure: peptide
Package size based on protein content
Biochem/physiol Actions
La lisostafina es una endopeptidasa de cinc con un peso molecular de aproximadamente 25 kDa. Debido a que la lisostafina rompe los enlaces transversales de la poliglicina de la capa de peptidoglucanos de la pared celular de las especies de Staphylococcus , se ha encontrado útil para la lisis celular y también como potencial tratamiento antimicrobiano.
pH de actividad óptimo: ~7,5
pH de actividad óptimo: ~7,5
Physical form
Contains potassium phosphate buffer salts and sodium chloride
Preparation Note
Affinity purified
Other Notes
One unit will reduce the turbidity (A620) of a suspension of Staphylococcus aureus cells from 0.250 to 0.125 in 10 min at pH 7.5 at 37 °C in a 6.0 ml reaction mixture.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lisostafina from Staphylococcus staphylolyticus
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?