Saltar al contenido
L2407
Luzindole
≥90%, melatonin receptor antagonist
Sinónimos:
N-Acetyl-2-benzyltryptamine, N-[2-[2-(Phenylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethyl]acetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H20N2O
Número CAS:
Peso molecular:
292.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Luzindole, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
solubility
DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NCCc1c(Cc2ccccc2)[nH]c3ccccc13
InChI
1S/C19H20N2O/c1-14(22)20-12-11-17-16-9-5-6-10-18(16)21-19(17)13-15-7-3-2-4-8-15/h2-10,21H,11-13H2,1H3,(H,20,22)
InChI key
WVVXBPKOIZGVNS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Luzindole has been used as a MT1/MT2 receptor antagonist to detect the role of the melatonin receptor in neutrophil migration
Biochem/physiol Actions
Luzindole is a melatonin (mel) receptor antagonist. It has higher affinity towards the Mel 1b receptor than the Mel 1a receptor subtype.
Features and Benefits
This compound is featured on the Melatonin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)