L2005
Lactoperoxidase from bovine milk
lyophilized powder (essentially salt-free), ≥200 units/mg protein
Sinónimos:
Donor:hydrogen peroxide oxidoreductase, Peroxidase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine milk
Formulario
lyophilized powder (essentially salt-free)
actividad específica
≥200 units/mg protein
cociente de absorbancia
A412/280 nm 0.7-0.9
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clave InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
cow ... LPO(280844)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Nota de análisis
sustrato
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)