Merck
L1875
L-(+)-Lactic acid solution
30% in H2O (by weight)
Sinónimos:
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
90.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720251
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
concentration
30% in H2O (by weight)
solubility
water: soluble(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Application
L-(+)-Lactic acid solution may be used in the preparation of novel pH-sensitive physically crosslinked hydrogels. It may be used in the preparation of low molecular weight poly(lactic acid) by direct polycondensation.
Other Notes
Aqueous solutions of l(+)-Lactate.
Purity equivalent to L 1750.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Lactic acid solution
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)