Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H35N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
357.49
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Leu-Leu-Leu, ≥90% (elemental analysis)
Quality Segment
assay
≥90% (elemental analysis)
form
powder
technique(s)
electron microscopy: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(N)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H35N3O4/c1-10(2)7-13(19)16(22)20-14(8-11(3)4)17(23)21-15(18(24)25)9-12(5)6/h10-15H,7-9,19H2,1-6H3,(H,20,22)(H,21,23)(H,24,25)
InChI key
DNDWZFHLZVYOGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Trileucine (Leu-Leu-Leu), an endosome escape moiety, may be used for pH-dependent endosomal membrane disruption to release agents such as antisense oligonucleotides (AONs) inside cells. Trileucine is used to evaluate the absorption characteristics of reversed phase liquid chromatography (HPLC) media.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?