Merck
L0543
LB Agar Kanamycin-50, Plates
pre-poured LB agar plates with kanamycin sulfate
Sinónimos:
kanamycin agar plates
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121800
Sterility:
sterile; autoclaved
Suitability:
selective for Escherichia coli, selective for coliforms
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
sterile; autoclaved
form
plates (10 cm), plates (10cm, 20-25ml each)
technique(s)
molecular cloning: suitable
capacity
20-25 mL
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for Escherichia coli, selective for coliforms
General description
Miller′s LB is a highly-referenced microbial growth medium used for the cultivation of E. coli. This nutrient-rich microbial broth contains peptides, amino acids, water-soluble vitamins, and carbohydrates in a low-salt formulation. The addition of agar provides a solid medium for microbial growth.
Application
Suitable for selective cultivation of E. coli strains that contain plasmids conferring kanamycin resistance. The bacteria can be used for DNA plasmid production or production of recombinant proteins. LB Agar Kanamycin-50, Plates has been used in the screening of Agrobacterium tumefaciens and E.coli JM83 strain with pGD103 plasmid.
Features and Benefits
Miller′s LB Agar plates provide:
  • Convenient, ready-to-use 10cm format
  • Standard formulation plus antibiotic
Other Notes
15g/L Agar
10g/L Tryptone
10g/L NaCl
5g/L Yeast Extract
50μg/ml kanamycin
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)