Acerca de este artículo
Specific activity:
>20,000 U/mg (Activity of lysozyme used for congugation.)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
>20,000 U/mg (Activity of lysozyme used for congugation.)
storage temp.
2-8°C
General description
Contains approx. 3-5 moles biotin to one mole of lysozyme.
Biochem/physiol Actions
Total activity of conjugate against immobilized avidin >90%
Physical form
Lyophilized powder containing potassium phosphate and sodium chloride.
Other Notes
One unit will lyse 0.6 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 6.2 at 25 °C.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?