Merck
K1140
Kifunensine
solid,film or powder, ≥98%
Sinónimos:
FR 900494, Hexahydro-6R,7S,8aS-trihydroxy-5R-(hydroxymethyl)-imidazo[1,2-a] pyridine-2,3-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
232.19
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Kifunensine, mannosidase inhibitor
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
film or powder, solid
solubility
water, double-distilled: 50 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
N21[C@H](NC(=O)C2=O)[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O
InChI
1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
InChI key
OIURYJWYVIAOCW-PQMKYFCFSA-N
General description
Kifunensine is an alkaloid compound, isolated from the actinomycete Kitasporia kifunensis.
Application
Kifunensine has been used as an inhibitor of mannosidase I in Jurkat T-cells, human embryonic kidney (HEK293T/17) cells and in mouse embryonic fibroblast cells.
Biochem/physiol Actions
Kifunensine is a selective inhibitor of class I glycoprotein-processing α-mannosidases.
Kifunensine suppresses endoplasmic reticulum-associated degradation (ERAD) via the inhibition of endoplasmic reticulum-associated mannosidase activity. It is also a glycosidase inhibitor for Class I CAZy glycosylhydrolase family 47.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)