Merck
J1875
Jenner’s stain
certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinónimos:
Jenner Stain, Eosin−Methylene Blue
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Jenner′s stain, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Certified for use in staining blood smears.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jenner′s stain
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)