Merck
I5659
Idevenone
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H30O5
Número CAS:
Peso molecular:
338.44
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Idevenone, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(C(OC)=C1OC)C(CCCCCCCCCCO)=C(C)C1=O
InChI
1S/C19H30O5/c1-14-15(12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-20)17(22)19(24-3)18(23-2)16(14)21/h20H,4-13H2,1-3H3
InChI key
JGPMMRGNQUBGND-UHFFFAOYSA-N
General description
Idebenone is a short-chain benzoquinone drug.
Application
Idebenone has been used:
  • to treat mutant myocilin (mMYOC) cells for drug treatment assay
  • to validate C2C12 secondary cell screening assay
  • to treat obese mice, to test whether idebenone and CoQ10 bind directly to peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)LBDs, His-tagged PPARα, δ and γ LBDs
Biochem/physiol Actions
A short-chain Coenzyme Q analog that enhances superoxide formation, presumably by mediating electron transfer from N2 to oxygen.
Idebenone is used in the treatment of visual impairment in adolescents and adults with Leber′s hereditary optic neuropathy (LHON). It serves as an antioxidant. It helps to guard the heart muscle against oxidative stress.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Idevenone
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)