Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C254H377N65O75S6
Número CAS:
Peso molecular:
5733.49
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
EC Number:
234-291-2
MDL number:
Biological source:
bovine
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
bovine
Quality Segment
grade
Hybri-Max™
form
powder
potency
≥20 USP units per mg (dry basis)
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
solubility
acidified water, pH 2.0: 2 mg/mL
cation traces
Zn: ≤1.0% (dry basis)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI key
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Gene Information
bovine ... INS(280829)
cow ... INS(280829)
General description
The insulin gene is mapped to human chromosome 11p15.5.
Application
Insulin from bovine pancreas was used during experimental design and treatments. Experimental animals (like cow) were infused with bovine insulin to decrease blood glucose to a constant level.
Insulin from bovine pancreas has been used in endometrium cell culture. It has also been used to perform insulin tolerance test and to study the effect of protein undernutrition in laying hens.
Biochem/physiol Actions
Hormona polipeptídica bicatenaria producida por las células β de los islotes pancreáticos. Su peso molecular es de ~ 5800 Da) Las cadenas α y β se unen por dos enlaces disulfuro intercatenarios. La cadena α contiene un puente disulfuro intracatenario. La insulina regula la captación, utilización y almacenamiento celulares de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, e inhibe la hidrólisis de glucógeno, proteínas y grasas.
Abnormal insulin secretion or function leads to diabetes mellitus, obesity and other carbohydrate metabolism disorders. The biological effects of insulin are mediated by insulin receptor (glycoprotein) and it integrates major signaling pathways.
Other Notes
InChI: 1S/C254H377N65O75S6/c1-29-131(24)205(312-192(334)103-256)250(389)317-204(130(22)23)246(385)287-158(74-81-199(344)345)216(355)281-155(70-77-188(260)330)220(359)307-183-116-399-400-117-184-242(381)305-177(110-321)238(377)293-161(87-122(6)7)223(362)294-167(94-139-52-60-145(324)61-53-139)226(365)282-153(68-75-186(258)328)217(356)289-160(86-121(4)5)221(360)284-157(73-80-198(342)343)219(358)301-173(100-189(261)331)233(372)297-169(96-141-56-64-147(326)65-57-141)229(368)308-182(241(380)303-175(253(393)394)102-191(263)333)115-398-396-113-180(212(351)270-106-193(335)277-152(71-78-196(338)339)215(354)280-150(50-41-83-268-254(264)265)210(349)269-107-194(336)278-165(92-137-45-35-31-36-46-137)225(364)296-166(93-138-47-37-32-38-48-138)228(367)298-170(97-142-58-66-148(327)67-59-142)236(375)318-206(135(28)323)251(390)319-84-42-51-185(319)244(383)285-151(49-39-40-82-255)213(352)276-134(27)252(391)392)310-248(387)202(128(18)19)315-234(373)163(89-124(10)11)291-227(366)168(95-140-54-62-146(325)63-55-140)295-222(361)159(85-120(2)3)288-207(346)132(25)274-214(353)156(72-79-197(340)341)286-245(384)201(127(16)17)314-235(374)164(90-125(12)13)292-231(370)172(99-144-105-267-119-273-144)300-237(376)176(109-320)279-195(337)108-271-211(350)179(112-395-397-114-181(309-243(183)382)240(379)275-133(26)208(347)304-178(111-322)239(378)316-203(129(20)21)249(388)311-184)306-224(363)162(88-123(8)9)290-230(369)171(98-143-104-266-118-272-143)299-218(357)154(69-76-187(259)329)283-232(371)174(101-190(262)332)302-247(386)200(126(14)15)313-209(348)149(257)91-136-43-33-30-34-44-136/h30-38,43-48,52-67,104-105,118-135,149-185,200-206,320-327H,29,39-42,49-51,68-103,106-117,255-257H2,1-28H3,(H2,258,328)(H2,259,329)(H2,260,330)(H2,261,331)(H2,262,332)(H2,263,333)(H,266,272)(H,267,273)(H,269,349)(H,270,351)(H,271,350)(H,274,353)(H,275,379)(H,276,352)(H,277,335)(H,278,336)(H,279,337)(H,280,354)(H,281,355)(H,282,365)(H,283,371)(H,284,360)(H,285,383)(H,286,384)(H,287,385)(H,288,346)(H,289,356)(H,290,369)(H,291,366)(H,292,370)(H,293,377)(H,294,362)(H,295,361)(H,296,364)(H,297,372)(H,298,367)(H,299,357)(H,300,376)(H,301,358)(H,302,386)(H,303,380)(H,304,347)(H,305,381)(H,306,363)(H,307,359)(H,308,368)(H,309,382)(H,310,387)(H,311,388)(H,312,334)(H,313,348)(H,314,374)(H,315,373)(H,316,378)(H,317,389)(H,318,375)(H,338,339)(H,340,341)(H,342,343)(H,344,345)(H,391,392)(H,393,394)(H4,264,265,268)/t131-,132-,133-,134-,135+,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,200-,201-,202-,203-,204-,205-,206-/m0/s1
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Insulina from bovine pancreas
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?