Merck
I127
ICI 118,551 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, β2 inverse agonist
Sinónimos:
(2R,3R)-rel-3-isopropylamino-1-(7-methylindan-4-yloxy)-butan-2-ol hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H27NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
313.86
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
ICI 118,551 hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
Cl.CC(C)N[C@@H](C)[C@@H](O)COc1ccc(C)c2CCCc12
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-11(2)18-13(4)16(19)10-20-17-9-8-12(3)14-6-5-7-15(14)17;/h8-9,11,13,16,18-19H,5-7,10H2,1-4H3;1H/t13-,16-;/m0./s1
InChI key
KBXMBGWSOLBOQM-LINSIKMZSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
ICI 118,551 hydrochloride has been used:
  • to block β-adrenergic signaling in various experiments
  • to counteract degradation by endogenous T-lymphocyte monoamine oxidases
  • to determine the specific receptor subtype necessary for isoproterenol to induce up-regulation of gene transcripts
Biochem/physiol Actions
ICI 118,551 hydrochloride is a highly selective β2-adrenoceptor antagonist.
ICI 118,551 has been used to treat vasomotor migraines and somatic troubles related to anxiety state.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Hygroscopic
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)