Saltar al contenido
HS4422
Microcentrifuge Tube
capacity 0.5 mL, pack of 1000 ea
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Capacity:
0.5 mL
Material:
conical bottom, flat cap, natural polypropylene tube
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1000 ea
Feature:
cap pushfit attached cap
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
conical bottom, flat cap, natural polypropylene tube
sterility
non-sterile
feature
cap pushfit attached cap
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4422
cap diam.
10.1 mm
capacity
0.5 mL
tube diam.
10.1 mm
suitability
suitable for (Microcentrifugation, PCR)
General description
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Features and Benefits
  • Microtube Volume- 0.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcentrifuge Tube
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)