Merck
HS4325
Microcentrifuge Tube
capacity 1.5 mL, conical bottom, pack of 1000 ea
Sinónimos:
Centrifuge Tube, Microtube
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
eCl@ss:
32040301
Material:
conical bottom, flat cap, natural polypropylene
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
conical bottom, flat cap, natural polypropylene
sterility
non-sterile
feature
cap pushfit attached cap
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4325
cap diam.
13.4 mm
capacity
1.5 mL
tube diam.
12.9 mm
suitability
suitable for (Microcentrifugation)
General description
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Features and Benefits
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcentrifuge Tube
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)