Merck
HS2860A
TrueNorth® Cardboard Cryovial Box and Lid
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 2 in., white, pk of 12
Sinónimos:
cryovial storage, freezer box
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2860A
Feature:
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
Material:
cardboard
Packaging:
pk of 12
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
cardboard
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
packaging
pk of 12
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860A
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
5.2 × 5.2 × 2 in.
size
133x133x50 mm
color
white
Features and Benefits
  • It stores small samples and tubes.
  • Store in mechanical freezers or vapor phase LN2 at -196ºC.
  • Use tubes that can be stored at the required temperature.
  • Colors make it simple to identify and categorize items.
  • Bottom vent holes enable efficient circulation and evacuation of cold air, vapor, or LN2.
  • All box footprints are 13.3 x 13.3 cm, select from two different heights
  • Autoclaving is not recommended.
Other Notes
Order partitions separately.
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)