Merck
HS2200B
Droplet Phlebotomy Tray Kit
with inserts and 16 mm test tube rack
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
handle H
11 in.
trays L × W × H
16.8 × 10.4 × 6.7 in.
General description
Designed with phlebotomists in mind, the tray inserts include an extra deep compartment for a sharps container.
Features and Benefits
  • lightweight, washable ABS tray
  • tray features a supply drawer, side pockets, and a ratcheting handle with soft rubber grip that rotates out of the way for easy access
  • each tray includes a 36 place, 16 mm OneRack® test tube rack and two disposable polystyrene inserts
Legal Information
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)