Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
natural , natural latex , natural rubber
packaging
pack of 72 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20622B
L × O.D. × diam.
52 mm × 13 mm × 6 mm, (hole diam.)
capacity
2 mL
General description
The latex (natural rubber) Dropper Bulb is simple and economical.
Features and Benefits
- Made of latex (natural rubber)
- Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?