Merck
HS20612
Manual pipette racks
blue plastic
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122801
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS20612
Feature:
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
Material:
blue plastic
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
blue plastic
feature
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20612
W × D × H
291 mm × 88 mm × 401 mm
General description
Angled four shelved compartments keep your 0.1 to 50 mL pipettes or cans within easy reach, while preventing damage and clutter.
Application
Manual pipette racks are ideal for the protection and organization of glass and plastic pipettes.
Features and Benefits
  • Two detachable attachments that hold the pipette bulbs, fillers, and pumps
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manual pipette racks
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)