Merck
HS120191
Adapt-a-Rack® Flexible Multi-Tube Rack
for tubes, 5 ‑ 50 mL, green, pk of 2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120191
Feature:
for tubes 5 ‑ 50 mL, Holds 4 x 12-30 mm tubes, Holds 4 x 5-50 mL tubes
Material:
green POM
Packaging:
pk of 2
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
green POM
feature
for tubes 5 ‑ 50 mL, Holds 4 x 12-30 mm tubes, Holds 4 x 5-50 mL tubes
packaging
pk of 2
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120191
L × W × H
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
size × diam.
4 wells × 12-30 mm
color
green
General description
Each slot of the flexible multi-tube rack adapts to accommodate 12-30 mm (5-50 mL) tubes and holds in a firm upright position.
Features and Benefits
  • made from POM
  • racks can be linked together for additional holding capacity
  • open sides allow for label viewing
  • flat base to hold tubes upright
  • linked racks should be supported underneath when carrying
  • available in soldi or a combination of colors for easy coding indentification
  • autoclavable
Legal Information
Adapt-a-Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)