Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[Co(NH3)6]Cl3
Número CAS:
Peso molecular:
267.48
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
234-103-9
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
Molecular Biology
Quality Segment
form
powder
storage temp.
room temp
SMILES string
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
JXBGZYGSWFSYFI-UHFFFAOYSA-K
General description
Hexammine cobalt(III) is considered an analog of fully solvated magnesium, capable of activating some enzymes that requires magnesium. It is useful in DNA condensation studies.
Application
Suitable for
- DNA condensation studies
- induction of transitions of DNA from B to A or Z forms
- induction of nucleic acid crystal growth
- stabilization of tertiary tRNA interactions
- preparation of ligation buffer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?