Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
355.39
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32040204
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
HC-030031, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)c1ccc(NC(=O)Cn2cnc3N(C)C(=O)N(C)C(=O)c23)cc1
InChI
1S/C18H21N5O3/c1-11(2)12-5-7-13(8-6-12)20-14(24)9-23-10-19-16-15(23)17(25)22(4)18(26)21(16)3/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3,(H,20,24)
InChI key
HEQDZPHDVAOBLN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HC-030031 is a selective TRPA1 channel blocker, antagonizing formalin-evoked calcium influx and formalin-induced pain. IC50 is 5 μM. TRPA1 antagonism is a promising therapeutic target for chronic inflammatory or neurogenic pain.
HC-030031 is a selective TRPA1 channel blocker.
HC-030031 is a selective TRPA1 channel blocker. HC-030031 antagonizes formalin-evoked calcium influx. IC50 is 5 μM.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
WGK
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
No data available
Punto de inflamación (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?