Merck
H3760
Hemoglobin from bovine blood
dried erythrocytes
Sinónimos:
Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42030116
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
dried erythrocytes
Biological source:
bovine blood
Mol wt:
Mr ~64500
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine blood
Quality Segment
form
dried erythrocytes
mol wt
Mr ~64500
solubility
0.6 M HCl: soluble 20 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Application
The solubility of α-elastin has been applied to construction of elastin-mimetic biomaterials.
Biochem/physiol Actions
Oxygen transporter, NO scavenger
Oxygen transporter. The Fe2+/Fe3+ balance is a physiological indicator of blood oxygenation; deoxygenated hemoglobin accessorizes a feedback loop by reducing nitrite to NO, a vasodilator which enhances blood flow to oxygen-deprived tissues.
Analysis Note
Methemoglobin and oxyhemoglobin content is not determined.
Disclaimer
Since native hemoglobin is readily oxidized in air, these preparations may be predominantly methemoglobin.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hemoglobin from bovine blood
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)