Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24O3
Número CAS:
Peso molecular:
216.32
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99% (GC)
form
solid
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C12H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11(13)10-12(14)15/h11,13H,2-10H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
MUCMKTPAZLSKTL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-3-Hydroxydodecanoic acid (3HDD) is a racemic mixture of D- and L-3HDD. 3-hydroxydodecanoic acid is found as a monomer in the construction of polyhydroxyalkanoates. 3HDD is used to study the roles of β-hydroxy fatty acids in chronic inflammation and insulin resistance and the biosynthesis of diffusible signal factors involved in quorum sensing.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?