Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H25NO4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
295.80
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3573738
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
L-Glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@](N)(CCC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H25NO4.ClH/c1-12(2,3)17-10(15)8-7-9(14)11(16)18-13(4,5)6;/h9H,7-8,14H2,1-6H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
LFEYMWCCUAOUKZ-FVGYRXGTSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Glutamic acid di-tert-butyl ester is C-terminal and R-chain blocked derivative of L-glutamate that may be useful in the synthesis of substance P antagonistic peptides.
Glutamic acid di-tert butyl ester (GTBE) possesses convulsant properties in mice and rats. It might have unique pharmacological features that set it apart from other convulsant medications.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?