Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15N5O11P2
Número CAS:
Peso molecular:
443.20
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥92.5%
Storage temp.:
−20°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarletype
Type VI
Quality Segment
assay
≥92.5%
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H15N5O11P2.C4H11NO3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);6-8H,1-3,5H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChI key
YWMHXINREUQYRO-GWTDSMLYSA-N
Biochem/physiol Actions
Guanosine 5′-diphosphate (GDP) is the diphosphate nucleoside of the purine guanine. GDP and GTP are involved in and may be used to study cell signaling via G-coupled protein receptors (GCPR) and guanine nucleotide exchange factors (GEF) and a variety of GTPases.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?