Merck
G5537
Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
lyophilized powder, 70-140 units/mg protein
Sinónimos:
D-Glyceraldehyde 3-phosphate:NAD+ oxidoreductase (phosphorylating), GAPDH
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-609-4
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
70-140 units/mg protein
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
70-140 units/mg protein
composition
Protein, 30-70% biuret
foreign activity
3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase catalyzes the conversion of glyceraldehyde-3-phosphate to 1,3-bisphosphoglycerate as part of glycolysis. It has also been shown to have roles in initiation of apoptosis, transcription activation and the shuttling of ER to Golgi vesicles<<<,New>>>.
Physical form
Lyophilized, sulfate-free powder stabilized with trehalose, citrate, and DTT. Useful for systems requiring low sulfate.
Other Notes
One unit will reduce 1.0 μmole of 3-phosphoglycerate to D-glyceraldehyde 3-phosphate per min in a coupled system with 3-phosphoglyceric phosphokinase at pH 7.6 at 25 °C.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)