Merck
G4753
Griseofulvin
From Penicillium griseofulvum, 97.0-102.0%, Apoptosis inducer, powder
Sinónimos:
(2S)-trans-7-Chloro-2′,4,6-trimethoxy-6′-methylspiro(benzofuran-2[3H],1′-[2]cyclohexene)-3,4′-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17ClO6
Número CAS:
Peso molecular:
352.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-767-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
95226
Assay:
97.0-102.0%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Griseofulvin, from Penicillium griseofulvum, 97.0-102.0%
biological source
Penicillium griseofulvum
Quality Segment
assay
97.0-102.0%
form
powder
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=C(O[C@@]2(C(OC)=CC(C[C@H]2C)=O)C3=O)C3=C(OC)C=C1OC
InChI
1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
InChI key
DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
Biochem/physiol Actions
Antifungal. Mode of action: Disrupts the mitotic spindle structure and inhibits nuclear division. Induces apoptosis in human tumor cell lines.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Griseofulvin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)