Merck
G3293
Reactivo para análisis de glucosa
for use with enzymatic assay kits GAHK20, SCA20, FA20, SA20
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12164500
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
analyte chemical class(es)
sugars (glucose)
technique(s)
photometry: suitable
impurities
≤0.005% Creatine phosphokinase, glutathione reductase, myokinase, NADH-oxidase,NADPH oxidase, phosphogluconic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, lactic dehydrogenase, <0.01% ATP-ase, myokinase
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Application
Para la determinación cuantitativa de la glucosa en el alimento y otros materiales utilizando el análisis enzimático hexoquinasa-glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.
Reconstituya con agua desionizada utilizando el volumen indicado por tamaño de envase (20 o 50 ml).
Biochem/physiol Actions
< 0,05 % Actividad resultante de la reactividad cruzada con los siguientes sustratos: fructosa, dextrano, sedoheptulosa, arabinosa, galactosa, xilosa, trehalosa, manosa, sorbitol, +/- fucosa o ribosa.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)