Merck
F8016
Polisacarosa 400
lyophilized powder, Type 400-DL, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
Polysucrose 400
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.75
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
type
Type 400-DL
product line
BioReagent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application
Usado para separación de célula y aislamiento de orgánulos.
Ficoll® 400 has been used for the isolation of mesenchymal stem cells from rat bone marrow and preparation of Ficoll cushion solution .
Other Notes
Un polímero sintético y no iónico de la sucrosa.
Dialyzed
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polisacarosa 400
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)