Merck
F5130
5-Fluorouridine
≥99% (HPLC), synthetic (organic), powder
Sinónimos:
5-Fluorouracil 1β-D-ribofuranoside, FUrd
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11FN2O6
Número CAS:
Peso molecular:
262.19
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
206-260-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
33662
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
5-Fluorouridine, proapoptotic anitproliferative plant growth regulator
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O6/c10-3-1-12(9(17)11-7(3)16)8-6(15)5(14)4(2-13)18-8/h1,4-6,8,13-15H,2H2,(H,11,16,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1
InChI key
FHIDNBAQOFJWCA-UAKXSSHOSA-N
General description
5-Fluorouridine (FUrd) is a fluoropyrimidine nucleoside analog and a cell-permeable modified RNA precursor.
Application
5-Fluorouridine has been used for labeling active transcription sites in the porcine fetal fibroblasts and human cell lines for immunocytochemistry analysis. It has also been used to monitor apoptosis during drug sensitivity assay in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) cells.
Biochem/physiol Actions
5-Fluorouridine (FUrd) is cytotoxic towards cancer cells. FUrd is often used in chemical and biochemical comparison studies with fluorouracil and thymine analogs.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)