Merck
F1177
Fluorescein hyaluronic acid
>95%, powder
Sinónimos:
Hyaluronic Acid Fluorescein Conjugate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
>95%
form
powder
mol wt
~800,000 Da
color
orange
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Application
Fluorescein hyaluronic acid has been used in the fluorescence imaging of hyaluronic acid (HA) and dextran surface coated filmsand patterned surfaces. It has also been used in confocal fluorescence microscopy to localize hyaluronic acid in collagen/HA composite gels .
Biochem/physiol Actions
Hyaluronan macromolecules (HAs) coupled to fluorescein amine is exploited to screen the hyaluronidase activity using fluorescence correlation spectroscopy (FCS) by measuring the quenching of fluorescein-labeled HA fragments. It binds on cell surface of malignant mesothelioma derived from human tumors.
Used to bind on cell surface of malignant mesothelioma derived from human tumors.
Other Notes
From cock′s comb or by fermentation.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)