Merck
EC11303
Escherichia coli
Strain B, lyophilized cells
Sinónimos:
E. coli
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
sterility
non-sterile (not processed or packaged aseptically)
form
lyophilized cells
suitability
not intended for starter culture
storage temp.
−20°C
General description
Escherichia coli is a non-pathogenic, facultative anaerobic flora present in the intestine of human. It belongs to the genus, Escherichia, which consists of motile gram-negative bacilli.
Application
Escherichia coli has been used:
  • in the isolation of DNA from lyophilized cell
  • in the preparation of crude cell lysate for developing scalable purification method for recombinant protein A
  • as test proteome for comparative electrophoresis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Escherichia coli
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)