Saltar a
E9502
EPPS
≥99.5% (titration)
Sinónimos:
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulfonic acid), HEPPS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H20N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
252.33
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-198-8
Beilstein/REAXYS Number:
3957385
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
powder
pH
7.3-8.7
useful pH range
7.3-8.7
pKa (25 °C)
8.0
pKa 
8
mp
237-239 °C (lit.)
solubility
H2O: 25 g + 50 mL, clear, colorless
λmax
A290 at ≤0.1 (C=33% w/w)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN1CCN(CCCS(O)(=O)=O)CC1
InChI
1S/C9H20N2O4S/c12-8-7-11-5-3-10(4-6-11)2-1-9-16(13,14)15/h12H,1-9H2,(H,13,14,15)
InChI key
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Application
EPPS has been used:
  • to verify the effect of pH variation on the proteolytic activity of the posterior midgut (PMG) contents and anterior midgut (AMG) tissue homogenate
  • to prepare a destaining buffer to destain intensely stained gel pieces
  • to prepare digestion buffer for in-gel enzymatic digestion
  • to reconstitute the digested peptides for the processing of brain-derived extracellular vesicle (EV) proteins and 16-plex isobaric tandem mass tag (TMT) peptide labeling
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E1894E0276H7637
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
H2O: 25 g + 50 mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 25 g + 50 mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 0.5 g/mL
pH
7.3-8.7
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pH
7.3-8.7
pH
7.4-7.7 (25 °C, 0.1 M in water)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EPPS
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)