Saltar a
E7906
Esomeprazole magnesium salt dihydrate
≥98% (HPLC), proton pump inhibitor, powder
Sinónimos:
(T-4)-Bis[5-methoxy-2-[(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazolato]magnesium dihydrate, Nexium, Omeprazole
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$85.100
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$343.000
$291.550
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H36MgN6O6S2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
713.12 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$85.100
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Esomeprazole magnesium salt dihydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -128 to -146°, c = 0.5 in methanol
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.COc1ccc2n([Mg]n3c(nc4cc(OC)ccc34)S(=O)Cc5ncc(C)c(OC)c5C)c(nc2c1)S(=O)Cc6ncc(C)c(OC)c6C
InChI
1S/2C17H18N3O3S.Mg.H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q2*-1;+2;/t2*24-;;/m00../s1
InChI key
LGRFYKXKCZKDLS-DIYDTZFBSA-N
General description
Esomeprazole is the (S)-isomer of omeprazole. It blocks the H+/K+-ATPase enzyme and lowers the release of hydrochloric acid by gastric parietal cells. Esomeprazole is used for treating gastroesophageal reflux disease (GERD).
Application
Esomeprazole magnesium hydrate has been used to induce intracellular acidification in an ATP12A-independent manner.
Biochem/physiol Actions
Esomeprazole magnesium dihydrate is a leading proton pump inhibitor.
Features and Benefits
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR1585Y00010281249789
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
AstraZeneca
originator
-
originator
-
originator
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)