para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H18N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
354.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(ccc1O)\C=N\Nc2ncnc3sc4CCCCc4c23
InChI
1S/C18H18N4O2S/c1-24-14-8-11(6-7-13(14)23)9-21-22-17-16-12-4-2-3-5-15(12)25-18(16)20-10-19-17/h6-10,23H,2-5H2,1H3,(H,19,20,22)/b21-9+
InChI key
VFNUTEMVQGLDAG-ZVBGSRNCSA-N
Biochem/physiol Actions
Exo2 acts as a chemical probe of intracellular transport.
Exo2 acts as a chemical probe of intracellular transport. Edxo2 has activities similar to Brefeldin A with membrane trafficking to the Golgi appartus, but appears more selective.
Exo2 is a bioactive small molecule that activates Golgi-endoplasmic reticulum (ER) fusion in mammals by distorting the Golgi apparatus. It prevents the release of secretory cargo from the ER. Exo2 do not modify the morphology of the trans-Golgi network (TGN). It also inhibits the anterograde movement of vesicular stomatitis virus G (VSV G) glycoprotein, from ER to Golgi.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?