Acerca de este artículo
Form:
lyophilized powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
β-Estradiol 6-(O-carboxymethyl)oxime: BSA,
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
lyophilized powder
extent of labeling
~30 mol steroid per mol BSA
solubility
phosphate buffer: 0.90-1.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
β-Estradiol 6-(O-carboxymethyl)oxime: BSA has been used:
- to test its effect on the N-methyl-
D -aspartate receptor (NMDAR) currents in female dorsal root ganglion (DRG) neurons - to coat microplates for the detection of plasma 17β-Estradiol levels using indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- to test its effect on MutL homolog 1 in colorectal cancer lines
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?