Merck
E3531
Evodiamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17N3O
Número CAS:
Peso molecular:
303.36
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]1(N(C)C2=C3C=CC=C2)C4=C(C(C=CC=C5)=C5N4)CCN1C3=O
InChI
1S/C19H17N3O/c1-21-16-9-5-3-7-14(16)19(23)22-11-10-13-12-6-2-4-8-15(12)20-17(13)18(21)22/h2-9,18,20H,10-11H2,1H3/t18-/m0/s1
InChI key
TXDUTHBFYKGSAH-SFHVURJKSA-N
Biochem/physiol Actions
Evodiamine is an indole alkaloid found in Evodia rutaescarpa. It acts as an anti-inflammatory compound; the mechanism of action may be inhibition of prostaglandin E2 synthesis or by cyclooxygenase 2 induction and NF-κB activation. Evodiamine has been studied for multiple cellular effects, including apoptotic activity, interference with metastasis and inhibition of angiogenesis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Evodiamine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)