Saltar al contenido
E0516
Etodolac
Sinónimos:
1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, Etodolic acid, NSC 282126
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21NO3
Número CAS:
Peso molecular:
287.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(O)=O)c3[nH]c12
InChI
1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
NNYBQONXHNTVIJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Non-steroidal anti-inflammatory compound that is a non-selective inhibitor of COX-1 and COX-2.
Features and Benefits
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etodolac
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)